2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Isopropyl pinacolyl borate, 4,4,5,5-tetramethyl-2-(propan-2-yloxy)-1,3,2-dioxaborolane
OR10991-25G OR10991-500G OR10991-100G
APOSOR10991-25GEA 21.9 EUR
APOSOR10991-25G APOSOR10991-500G APOSOR10991-100G
2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formula: C₉H₁₉BO₃
MW: 186,06 g/mol
Pto. Ebullición: 73 °C/15mmHg
Densidad: 0,912 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 43 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00192241
Núm. CAS: 61676-62-8
UN: 1993
ADR: 3,III