Methyl-2-(p-tolyl)benzoate
Proveedor: Apollo Scientific
OR10997-25G OR10997-5G
APOSOR10997-25GEA 171 EUR
APOSOR10997-25G APOSOR10997-5G
Methyl-2-(p-tolyl)benzoate
Methyl-2-(p-tolyl)benzoate
Formula: C₁₅H₁₄O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03453661
Núm. CAS: 114772-34-8