3-Nitrobenzaldehído
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10999-250G OR10999-100G
APOSOR10999-250GEA 36.4 EUR
APOSOR10999-250G APOSOR10999-100G
3-Nitrobenzaldehído
3-Nitrobenzaldehído
Formula: C₇H₅NO₃
MW: 151,12 g/mol
Pto. Ebullición: 285…290 °C
Pto. de fusión: 55…59 °C
Densidad: 1,28 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007249
Núm. CAS: 99-61-6
EINECS: 202-772-6