Ácido 1-metil-1H-pirazol-4-borónico, pinacol éster 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR11001-100G OR11001-25G OR11001-5G
APOSOR11001-100GEA 88.6 EUR
APOSOR11001-100G APOSOR11001-25G APOSOR11001-5G
Ácido 1-metil-1H-pirazol-4-borónico, pinacol éster 99%
Ácido 1-metil-1H-pirazol-4-borónico, pinacol éster
Formula: C₁₀H₁₇BN₂O₂
Pto. de fusión: 59…64 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03789259
Núm. CAS: 761446-44-0