Ethyl-5-amino-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Amino-1-phenylpyrazole-4-carboxylic acid Ethyl Ester, 5-Amino-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 5-Amino-1-phenylpyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 5-Amino-4-carbethoxy-1-phenylpyrazole, Ethyl 5-Amino-1-phenylpyrazole-4-carboxylate, Ethyl 5-amino-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
OR110031-25G OR110031-5G
APOSOR110031-25GEA 58 EUR
APOSOR110031-25G APOSOR110031-5G
Ethyl-5-amino-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylate 98%
Ethyl 5-amino-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formula: C₇H₁₁N₃O₂
MW: 231,26 g/mol
Pto. de fusión: 98…104 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00020731
Núm. CAS: 16078-71-0