3-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic Acid
OR110036-1G OR110036-5G OR110036-25G
APOSOR110036-1GEA 21.9 EUR
APOSOR110036-1G APOSOR110036-5G APOSOR110036-25G
3-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionic acid
3-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionic acid
Formula: C₉H₁₁NO₃
MW: 181,1885 g/mol
Pto. de fusión: 193…195 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00181810
Núm. CAS: 6049-54-3