Ácido 3-aminofenilborónico, pinacol éster
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 3-Aminobenzeneboronic acid pinacol ester
OR11005-25G
APOSOR11005-25GEA 72.5 EUR
APOSOR11005-25G
Ácido 3-aminofenilborónico, pinacol éster
Ácido 3-aminofenilborónico, pinacol éster
Formula: C₁₂H₁₈BNO₂
MW: 219.09 g/mol
Pto. de fusión: 90…94 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03453668
Núm. CAS: 210907-84-9