Ethyl-3-amino-5-chlorobenzofuran-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110056-1G OR110056-250MG
APOSOR110056-1GEA 209 EUR
APOSOR110056-1G APOSOR110056-250MG
Ethyl-3-amino-5-chlorobenzofuran-2-carboxylate
Ethyl-3-amino-5-chlorobenzofuran-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₀ClNO₃
MW: 239,66 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00454352
Núm. CAS: 329210-07-3