7-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110058-25G
APOSOR110058-25GEA 122 EUR
APOSOR110058-25G
7-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine
7-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₇H₅ClN₂
MW: 152,5800 g/mol
Pto. de fusión: 49…52 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08275126
Núm. CAS: 4532-25-6