4,5-Dibromo-2-(tert-butyl)-3(2H)-pyridazinone
Proveedor: Apollo Scientific
OR110076-1G OR110076-5G
APOSOR110076-1GEA 279 EUR
APOSOR110076-1G APOSOR110076-5G
4,5-Dibromo-2-(tert-butyl)-3(2H)-pyridazinone
4,5-Dibromo-2-(tert-butyl)-3(2H)-pyridazinone
Formula: C₈H₁₀Br₂N₂O
MW: 310 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12079183
Núm. CAS: 107784-73-6