Ácido 4-cianofenilborónico, pinacol éster 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Cyanobenzeneboronic acid pinacol ester, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile, 4-Cyanophenylboronic acid, pinacol ester
OR11009-25G
APOSOR11009-25GEA 69.6 EUR
APOSOR11009-25G
Ácido 4-cianofenilborónico, pinacol éster 98%
Ácido 4-cianofenilborónico, pinacol éster
Formula: C₁₃H₁₆BNO₂
MW: 229,09 g/mol
Pto. de fusión: 95…99 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03093897
Núm. CAS: 171364-82-2