Furan-3-boronic acid pinacol ester
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(3-Furanyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)furan
OR11010-25G
APOSOR11010-25GEA 217 EUR
APOSOR11010-25G
Furan-3-boronic acid pinacol ester
Furan-3-boronic acid pinacol ester
Formula: C₁₀H₁₅BO₃
MW: 194,035 g/mol
Pto. de fusión: 62…65 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03453669
Núm. CAS: 248924-59-6