6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR110118-1G OR110118-250MG
APOSOR110118-1GEA 219 EUR
APOSOR110118-1G APOSOR110118-250MG
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formula: C₈H₅N₂ClO₂
MW: 196,59 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07021509
Núm. CAS: 138642-97-4