Ácido 2-hidroxifenilborónico, pinacol éster 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR11012-1G OR11012-5G
APOSOR11012-1GEA 21.9 EUR
APOSOR11012-1G APOSOR11012-5G
Ácido 2-hidroxifenilborónico, pinacol éster 98%
Ácido 2-hidroxifenilborónico, pinacol éster
Formula: C₁₂H₁₇BO₃
Pto. Ebullición: 282 °C
Densidad: 1,05 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02093754
Núm. CAS: 269409-97-4