4-Chloro-N-phenylbutyramide
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Chloro-N-phenylbutanamide
OR110143-10G OR110143-1G OR110143-5G
APOSOR110143-10GEA 0 EUR
APOSOR110143-10G APOSOR110143-1G APOSOR110143-5G
4-Chloro-N-phenylbutyramide
4-Chloro-N-phenylbutyramide
Formula: C₁₀H₁₂ClNO
MW: 197,662 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01357318
Núm. CAS: 7578-45-2