2-Aminoisonicotinic acid hydrazide
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Aminoisonicotinohydrazide, 2-Amino-isonicotinic acid hydrazide
OR110145-1G
OR110145-250MG
APOSOR110145-1GEA
105
EUR
APOSOR110145-1G
APOSOR110145-250MG
2-Aminoisonicotinic acid hydrazide
2-Aminoisonicotinic acid hydrazide
Formula:
C₆H₈N₄O MW: 152.1539 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03791263 Núm. CAS: 58481-01-9 |