4-(1-Pyrrolyl)benzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
OR110146-10G OR110146-1G OR110146-5G
APOSOR110146-10GEA 0 EUR
APOSOR110146-10G APOSOR110146-1G APOSOR110146-5G
4-(1-Pyrrolyl)benzonitrile
4-(1-Pyrrolyl)benzonitrile
Formula: C₁₁H₈N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00085164
Núm. CAS: 23351-07-7