8-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 8-Bromo-6-cyanoimidazo[1,2-a]pyridine
OR110151-1G OR110151-250MG OR110151-5G
APOSOR110151-1GEA 97.3 EUR
APOSOR110151-1G APOSOR110151-250MG APOSOR110151-5G
8-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile
8-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile
Formula: C₈H₄BrN₃
MW: 222,05 g/mol
Pto. de fusión: 184…186 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14584821
Núm. CAS: 1221791-93-0