5-Metilantranilato de metilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110165-5G OR110165-25G
APOSOR110165-5GEA 0 EUR
APOSOR110165-5G APOSOR110165-25G
5-Metilantranilato de metilo
5-Metilantranilato de metilo
Formula: C₉H₁₁NO₂
Pto. de fusión: 55…57 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08234606
Núm. CAS: 18595-16-9