5-Metilantranilato de etilo
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl 2-amino-5-methylbenzoate
OR110167-1G OR110167-5G
APOSOR110167-1GEA 0 EUR
APOSOR110167-1G APOSOR110167-5G
5-Metilantranilato de etilo
5-Metilantranilato de etilo
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,2157 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00115547
Núm. CAS: 58677-05-7