3-(2-Oxoimidazolidin-1-yl)benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR110169-1G
OR110169-5G
APOSOR110169-1GEA
116
EUR
APOSOR110169-1G
APOSOR110169-5G
3-(2-Oxoimidazolidin-1-yl)benzoic acid
3-(2-Oxoimidazolidin-1-yl)benzoic acid
Formula:
C₁₀H₁₀N₂O₃ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD05864567 Núm. CAS: 884504-86-3 |