1,3-Benzoxazol-5-ylacetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110170-1G OR110170-500MG
APOSOR110170-1GEA 226 EUR
APOSOR110170-1G APOSOR110170-500MG
1,3-Benzoxazol-5-ylacetic acid
1,3-Benzoxazol-5-ylacetic acid
Formula: C₉H₇NO₃
Pto. de fusión: 161…163 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04125031
Núm. CAS: 153810-37-8