Methyl-1,3-benzoxazole-7-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl benzo[d]oxazole-7-carboxylate
OR110172-1G OR110172-250MG
APOSOR110172-1GEA 71.2 EUR
APOSOR110172-1G APOSOR110172-250MG
Methyl-1,3-benzoxazole-7-carboxylate
Methyl-1,3-benzoxazole-7-carboxylate
Formula: C₉H₇NO₃
MW: 177,16 g/mol
Pto. de fusión: 114…116 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11042246
Núm. CAS: 1086378-35-9