6-Amino-3-chloro-1H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Chloro-1H-indazol-6-amine
OR110175-1G OR110175-5G
APOSOR110175-1GEA 58 EUR
APOSOR110175-1G APOSOR110175-5G
6-Amino-3-chloro-1H-indazole
6-Amino-3-chloro-1H-indazole
Formula: C₇H₆ClN₃
MW: 167,60 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07781648
Núm. CAS: 21413-23-0