2-Methyloxazolo[4,5-b]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110178-1G
APOSOR110178-1GEA 186 EUR
APOSOR110178-1G
2-Methyloxazolo[4,5-b]pyridine
2-Methyloxazolo[4,5-b]pyridine
Formula: C₇H₆N₂O
MW: 134,1400 g/mol
Pto. de fusión: 65…67 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05256196
Núm. CAS: 86467-39-2