Ethyl-6-bromo-1-benzothiophene-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110187-1G OR110187-5G
APOSOR110187-1GEA 29 EUR
APOSOR110187-1G APOSOR110187-5G
Ethyl-6-bromo-1-benzothiophene-2-carboxylate
Ethyl-6-bromo-1-benzothiophene-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₉BrO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11100112
Núm. CAS: 105191-64-8