Ethyl-4-chloro-1-benzothiophene-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR110189-10G
OR110189-5G
APOSOR110189-10GEA
335
EUR
APOSOR110189-10G
APOSOR110189-5G
Ethyl-4-chloro-1-benzothiophene-2-carboxylate
Ethyl-4-chloro-1-benzothiophene-2-carboxylate
Formula:
C₁₁H₉ClO₂S MW: 240,71 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11100113 Núm. CAS: 1207537-67-4 |