Ethyl-3-amino-1-benzothiophene-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR110192-5G OR110192-25G
APOSOR110192-5GEA 88.6 EUR
APOSOR110192-5G APOSOR110192-25G
Ethyl-3-amino-1-benzothiophene-2-carboxylate
Ethyl-3-amino-1-benzothiophene-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₁NO₂S
Pto. de fusión: 82 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00661903
Núm. CAS: 34761-09-6