Ethyl-5-nitrobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR110195-1G OR110195-5G
APOSOR110195-1GEA 46.4 EUR
APOSOR110195-1G APOSOR110195-5G
Ethyl-5-nitrobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Ethyl-5-nitrobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₉NO₄S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03791163
Núm. CAS: 25785-09-5