Ethyl-3-bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR110198-1G OR110198-5G
APOSOR110198-1GEA 102 EUR
APOSOR110198-1G APOSOR110198-5G
Ethyl-3-bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-3-bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formula: C₁₀H₈BrClN₂O₂
MW: 303,54 g/mol
Pto. de fusión: 139…141 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06496148
Núm. CAS: 861208-16-4