Ethyl-3,6-dichloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110199-1G OR110199-5G
APOSOR110199-1GEA 34.8 EUR
APOSOR110199-1G APOSOR110199-5G
Ethyl-3,6-dichloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-3,6-dichloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formula: C₁₀H₈Cl₂N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02186226
Núm. CAS: 478040-91-4