1-(4-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR1102-1G OR1102-5G
APOSOR1102-1GEA 21.9 EUR
APOSOR1102-1G APOSOR1102-5G
1-(4-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride
1-(4-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride
Formula: C₈H₁₁Cl₂N₅
Pto. de fusión: 247…250 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00053020
Núm. CAS: 4022-81-5