5-Nitro-1-benzofuran-2-carbohydrazide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110200-1G OR110200-5G
APOSOR110200-1GEA 58 EUR
APOSOR110200-1G APOSOR110200-5G
5-Nitro-1-benzofuran-2-carbohydrazide
5-Nitro-1-benzofuran-2-carbohydrazide
Formula: C₉H₇N₃O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11553052
Núm. CAS: 406192-63-0