2-(1H-Pyrazol-3-yl)-1,3-thiazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110205-1G OR110205-250MG
APOSOR110205-1GEA 132 EUR
APOSOR110205-1G APOSOR110205-250MG
2-(1H-Pyrazol-3-yl)-1,3-thiazole
2-(1H-Pyrazol-3-yl)-1,3-thiazole
Formula: C₆H₅N₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00105072
Núm. CAS: 166196-73-2