2-Methyl-3-nitrobenzenecarbohydrazide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110221-10G OR110221-1G OR110221-5G
APOSOR110221-10GEA 447 EUR
APOSOR110221-10G APOSOR110221-1G APOSOR110221-5G
2-Methyl-3-nitrobenzenecarbohydrazide
2-Methyl-3-nitrobenzenecarbohydrazide
Formula: C₈H₉N₃O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03422927
Núm. CAS: 869942-83-6