Imidazo[1,2-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110222-1G OR110222-250MG OR110222-500MG OR110222-2.5G
APOSOR110222-1GEA 236 EUR
APOSOR110222-1G APOSOR110222-250MG APOSOR110222-500MG APOSOR110222-2.5G
Imidazo[1,2-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
Imidazo[1,2-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
Formula: C₇H₅N₃O₂
Pto. de fusión: 231…233 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09994697
Núm. CAS: 64951-11-7