2-Butyl-5,6-dichloro-1H-1,3-benzimidazole
Proveedor: Apollo Scientific
OR110228-1G OR110228-5G
APOSOR110228-1GEA 0 EUR
APOSOR110228-1G APOSOR110228-5G
2-Butyl-5,6-dichloro-1H-1,3-benzimidazole
2-Butyl-5,6-dichloro-1H-1,3-benzimidazole
Formula: C₁₁H₁₂Cl₂N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08064759
Núm. CAS: 133052-59-2