1H-Pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR11023-5G OR11023-25G OR11023-100G
APOSOR11023-5GEA 21.9 EUR
APOSOR11023-5G APOSOR11023-25G APOSOR11023-100G
1H-Pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
1H-Pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formula: C₉H₁₅BN₂O₂
Pto. de fusión: 142…149 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03453063
Núm. CAS: 269410-08-4