2-Propyl-1H-benzo[d]imidazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110235-5G OR110235-10G
APOSOR110235-5GEA 121 EUR
APOSOR110235-5G APOSOR110235-10G
2-Propyl-1H-benzo[d]imidazole
2-Propyl-1H-benzo[d]imidazole
Formula: C₁₀H₁₂N₂
Pto. de fusión: 150…153 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00087477
Núm. CAS: 5465-29-2