Ácido 3-piridinborónico, pinacol éster
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
OR11024-100G OR11024-25G OR11024-5G
APOSOR11024-100GEA 149 EUR
APOSOR11024-100G APOSOR11024-25G APOSOR11024-5G
Ácido 3-piridinborónico, pinacol éster
Ácido 3-piridinborónico, pinacol éster
Formula: C₁₁H₁₆BNO₂
Pto. de fusión: 102…104 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03084758
Núm. CAS: 329214-79-1