2-Methyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Methylbenzo[d]oxazole-5-carboxylic acid
OR110248-5G
APOSOR110248-5GEA 85.7 EUR
APOSOR110248-5G
2-Methyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylic acid 95%
2-Methyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylic acid
Formula: C₉H₇NO₃
MW: 177,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09759125
Núm. CAS: 90322-32-0