(2E)-1-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
Proveedor: Apollo Scientific
OR110249-1G OR110249-10G OR110249-5G
APOSOR110249-1GEA 92.8 EUR
APOSOR110249-1G APOSOR110249-10G APOSOR110249-5G
(2E)-1-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
(2E)-1-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
Formula: C₁₃H₁₇NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02187201
Núm. CAS: 127172-22-9