Ácido 4-piridinborónico, pinacol éster
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Pyridine-4-boronic acid pinacol ester, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
OR11025-25G OR11025-100G
APOSOR11025-25GEA 102 EUR
APOSOR11025-25G APOSOR11025-100G
Ácido 4-piridinborónico, pinacol éster
Ácido 4-piridinborónico, pinacol éster
Formula: C₁₁H₁₆BNO₂
Pto. de fusión: 153 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01319051
Núm. CAS: 181219-01-2