2-Aminonicotinato de metilo
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 2-aminonicotinate
OR110267-100G
APOSOR110267-100GEA 143 EUR
APOSOR110267-100G
2-Aminonicotinato de metilo
2-Aminonicotinato de metilo
Formula: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00128872
Núm. CAS: 14667-47-1