3-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR110278-1G
OR110278-5G
APOSOR110278-1GEA
277
EUR
APOSOR110278-1G
APOSOR110278-5G
3-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine
3-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Formula:
C₇H₄BrClN₂ MW: 231,48 g/mol Pto. de fusión: 105…107 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08667858 Núm. CAS: 886371-28-4 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...