3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110284-1G OR110284-250MG
APOSOR110284-1GEA 474 EUR
APOSOR110284-1G APOSOR110284-250MG
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbaldehyde
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbaldehyde
Formula: C₈H₅BrN₂O
Pto. de fusión: 207…210 °C (subl.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14583145
Núm. CAS: 1004550-20-2