1,3-Benzothiazole-2-carbohydrazide
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR110285-10G
OR110285-1G
OR110285-5G
APOSOR110285-10GEA
377
EUR
APOSOR110285-10G
APOSOR110285-1G
APOSOR110285-5G
1,3-Benzothiazole-2-carbohydrazide
1,3-Benzothiazole-2-carbohydrazide
Formula:
C₈H₇N₃OS Pto. de fusión: 179 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD02713577 Núm. CAS: 28891-34-1 |