3-Nitrobenzohidrazida
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Nitrobenzoic hydrazide
OR110308-100G
APOSOR110308-100GEA 319 EUR
APOSOR110308-100G
3-Nitrobenzohidrazida
3-Nitrobenzohidrazida
Formula: C₇H₇N₃O₃
MW: 181,15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017059
Núm. CAS: 618-94-0