Potasio acetato 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Acetic acid potassium salt
OR11032-10KG OR11032-1KG
APOSOR11032-10KGEA 695 EUR
APOSOR11032-10KG APOSOR11032-1KG
Potasio acetato 99%
Potasio acetato
Formula: CH₃COOK
MW: 98.14 g/mol
Pto. de fusión: 303…307 °C
Densidad: 1.57 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012458
Núm. CAS: 127-08-2
EINECS: 204-822-2
Índice Merck: 13,07687