2-Hydrazino-5-nitropyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Hydrazinyl-5-nitropyridine
OR110327-1G OR110327-5G
APOSOR110327-1GEA 34.8 EUR
APOSOR110327-1G APOSOR110327-5G
2-Hydrazino-5-nitropyridine
2-Hydrazino-5-nitropyridine
Formula: C₅H₆N₄O₂
MW: 154,13 g/mol
Pto. de fusión: 209…210 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00118332
Núm. CAS: 6343-98-2